Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1700: Terminale RN
Codice prodotto. 10691153
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μL
50 μL
100 μl
250 μL
500 μl
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
26s G
calibro 22s
Pressione max:
1000 psi
500 psi
700 psi
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Blunt
Smussata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10691153
Marca: Hamilton™ 81265
Edge
Gastight version of the original 700 series syringes, ideal for dispensing volumes from 1 up to 500μL
Syringe series offers a variety of different terminations and needle options.
Removable Needle (RN)- The needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
Needle Point Styles (Point styles 4 and AS are available on request)
  • Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 34-10
  • Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° beveled needle point is recommended for life science applications. Available gauges: 34-10. Special needle angles such as 0° to 60° available upon request.
  • Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-10
  • Point Style AS - Special conical style needle point used on autosampler syringes the non-coring needle point is recommended for septum penetration. Available gauges: 26-10
Specifica
Autoclavabile
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.12 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.01 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.02 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.3 pollici
Diametro (sistema metrico) interno 3.26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'erogazione di liquidi e gas, utili per campioni con molecole disciolte o sospese
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Gastight™
Pressione max 700 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 1750
Numero dei punti dell'ago 3
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 500 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Smussata
Tipo di collegamento Rimovibile
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.