Learn More
Hamilton™ 700 and 1700 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: N Termination
Easily achieves precision up to 0.5% while dispensing volumes from 500μL down to 50nL
1995.00€ - 2045.00€
Specifica
Accuracy ±0.5%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Da utilizzare con (applicazione) Analytical instrument calibration (AA/ICP, GC, HPLC) , prepare standards and spike samples, eliminates parallax errors by providing a digital readout on its integrated LCD screen and also used for pipetting and HPLC injections
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 20
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile del punto dell'ago Modello Tipo di collegamento Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Stile del punto dell'ago Modello Tipo di collegamento Prezzo Quantità e disponibilità  
10686411
Vedere i documenti
Hamilton™
DS81030
100 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 1710 Removable
2045.00€
Pezzo
11538024
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80075
10 μL Blunt 1701 Cemented
2010.00€
Pezzo
11568044
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80275
25 μL Blunt 1702 Cemented
2010.00€
Pezzo
11558024
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80200
25 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 1702 Cemented
1995.00€
Pezzo
10327252
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80383
10 μL Blunt 701 Cemented
2010.00€
Pezzo
10008980
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80430
25 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 702 Removable
1995.00€
Pezzo
10777611
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80400
25 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 702 Cemented
2010.00€
Pezzo
10604711
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80500
50 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 705 Cemented
2010.00€
Pezzo
10460813
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80530
50 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 705 Removable
2010.00€
Pezzo
10222671
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80565
50 μL Blunt 705 Cemented
2010.00€
Pezzo
10644881
Vedere i documenti
Hamilton™
100 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 710 Cemented
2010.00€
Pezzo
10232671
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80665
100 μL Blunt 710 Cemented
2010.00€
Pezzo
11598024
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80765
250 μL Blunt 725 Cemented
2010.00€
Pezzo
11568034
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80975
50 μL Blunt 1705 Cemented
2010.00€
Pezzo
11538054
Vedere i documenti
Hamilton™
DS81075
100 μL Blunt 1710 Cemented
2010.00€
Pezzo
10772382
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80930
50 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 1705 Removable
2045.00€
Pezzo
10782382
Vedere i documenti
Hamilton™
DS81130
250 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 1725 Removable
2010.00€
Pezzo
11588034
Vedere i documenti
Hamilton™
DS87900
5 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 75 Cemented
2010.00€
Pezzo
11578024
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80700
250 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 725 Cemented
2010.00€
Pezzo
11538034
Vedere i documenti
Hamilton™
DS80900
50 μL Sharp, Bevel, Curved, Non-coring 1705 Cemented
2010.00€
Descrizione
Syringe eliminates parallax errors by providing a digital readout on its integrated LCD screen. An adjustable plunger-stop guarantees reproducible plunger placement.
Easy-To-Read
Read the syringe volume directly from the liquid crystal display. The digital display eliminates volume reading errors as well as ensures that everyone in the lab reads the syringe volume the same.
Ideal for Instrument Calibration
Every Digital Syringe is a calibrated device traceable to N.I.S.T. methods. Use it to calibrate analytical instruments (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), prepare standards and spike samples. Provides easier to compliance with EPA, CLIA, ISO and FDA (GLP, GMP) requirements.
Better Accuracy and Precision
The 700 and 1700 series MICROLITER™ and GASTIGHT™ Digital Syringes are certified to ± 0.5% accuracy or better. Improved precision is easily achieved with the built-in adjustable plunger stop. The adjustable plunger stop (0-100% of syringe volume) is engaged with a touch of the button on the back of the digital syringe.
Specifica
Specifica
±0.5%
Analytical instrument calibration (AA/ICP, GC, HPLC) , prepare standards and spike samples, eliminates parallax errors by providing a digital readout on its integrated LCD screen and also used for pipetting and HPLC injections
2 in.
Ea.
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
2 in.
51 mm