Learn More
Hamilton™ Siringhe serie 700/1700 Microliter/Gastight™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μL
50 μL
100 μl
Modello:
1701
1702
1705
1710
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.041 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.305 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.03 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Provides unprecedented functionality for controlled animal injections |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Pressione max | 1000 psi |
| Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
| Vedi altri risultati |