Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale LT
The 700 series syringe is the original hand-fitted Hamilton syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 500 μL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.
77.00€ - 123.84€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza |
Product Type | Siringa Microliter™ |
Temperatura max (sistema imperiale) | 239°F |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10528131
|
Hamilton™
80301 |
10 μL | 0.019 in. | 6.6 mm | 2000 psi |
77.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10237861
|
Hamilton™
80401 |
25 μL | 0.029 in. | 7.75 mm | 2000 psi |
92.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10798151
|
Hamilton™
80701 |
250 μl | 0.091 in. | 7.75 mm | 1000 psi |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10570042
|
Hamilton™
80801 |
500 μL | 0.135 in. | 7.75 mm | 1000 psi |
123.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10485631
|
Hamilton™
80501 |
50 μL | 0.041 in. | 7.75 mm | 2000 psi |
90.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10682601
|
Hamilton™
80601 |
100 μL | 0.061 in. | 7.75 mm | 2000 psi |
98.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
- Original hand-fitted Hamilton syringe
- Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
- A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Autoclavable | |
Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza | |
239°F | |
50°F | |
Confezioni singole |
PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) | |
Siringa Microliter™ | |
115 °C | |
Senza ago | |
Puntale Luer |