Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale RN
Codice prodotto. 10078450
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
25 μL
50 μl
100 μl
250 μL
500 μl
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
26s G
Modello:
75
701
702
705
710
725
750
Quantità:
6/Pk.
Ciascuno
Confezioni singole
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10078450
Marca: Hamilton™ 87930
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Materiale PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 26s G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.014 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.005 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.13 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.019 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.343 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.483 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Microliter™
Pressione max 2000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115 °C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 75
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 5 μl
Stile del punto dell'ago Appuntita, smussata, curva, non carotante
Tipo di collegamento Rimovibile