Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale RN
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
25 μL
50 μl
100 μl
250 μL
500 μl
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
26s G
Modello:
75
701
702
705
710
725
750
Quantità:
6/Pk.
Ciascuno
Confezioni singole
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Original hand-fitted Hamilton syringe
- Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
- A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) |
| Calibro dell'ago | 22s G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.091 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.0059 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.15 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.0283 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.305 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.3 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.72 mm |
| Vedi altri risultati |