Learn More
Hamilton™ Siringhe Microliter™ serie 700: Terminale RN
Codice prodotto. 10528511
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
25 μL
50 μl
100 μl
250 μL
500 μl
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
26s G
Modello:
75
701
702
705
710
725
750
Quantità:
6/Pk.
Ciascuno
Confezioni singole
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10528511
Marca: Hamilton™ 80830
Siringa originale Hamilton assemblata a mano.
  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series
Specifica
Materiale PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.135 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.0161 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.41 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.0283 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.305 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.26 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispensazione di volumi ridotti per ottenere la massima precisione e accuratezza
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Siringa Microliter™
Pressione max 1000 psi
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115 °C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 750
Numero dei punti dell'ago 2
Quantità Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 500 μl
Stile del punto dell'ago Appuntita, smussata, curva, non carotante
Tipo di collegamento Rimovibile