Learn More
Hamilton™ Siringhe serie 7000 Modified Microliter™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
1 μL
2 μL
5 μL
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
Numero dei punti dell'ago:
2
3
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Blunt
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Smussata
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
- The 7000 series is the only zero dead volume syringe
- The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.008 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno ago | 0.008 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.206 mm |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.02 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.82 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.515 mm |
| Vedi altri risultati |