Learn More
Hamilton™ Constant Rate-700 HPLC Syringes & Replacement Parts
Syringes are designed to delive reasy, reproducible injection of liquid samples into an injector on HPLC instrumentation. The CR-700 standardizes three major variables: sample volume, rate of injection, and depth of needle penetration. Even when operated by different technicians, the CR-700 provides reproducibility of +1% of the total syringe volume in routine procedures.
19.15€ - 505.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
---|---|
Quantità | Ea. |
Stile del punto dell'ago | Blunt |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC Injection Valves |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Product Type | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Product Type | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10055610
|
Hamilton™
84302 |
22 G | Gastight Syringe | CR700-200 |
464.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11548833
|
Hamilton™
15936 |
22 G | Replacement Needle | CR-700 |
19.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10015590
|
Hamilton™
84301 |
22s G | Gastight Syringe | CR700-20 |
473.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10508122
|
Hamilton™
84303 |
22 G | Gastight Syringe | CR700-50 |
505.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Volumes are selected with micrometer precisions, the plunger is spring-driven and injects the samples at a constant rate. Three models of the CR-700 syringes are available with volumes of 20, 50 or 200μL.
Needle Point Styles
- Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauge: 22
Specifica
2 in. | |
Ea. | |
Blunt | |
HPLC Injection Valves |