Learn More
Hamilton™ Aghi a cono Kel-F a punta tagliata (Luer-Lock)
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
Misura 14
Misura 16
Misura 17
Misura 20
Misura 21
Misura 22s
Misura 24
Misura 25
Misura 26
Misura 26s
Misura 28
calibro 23
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.005 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.012 in.
0.013 in.
0.016 in.
0.02 in.
0.042 in.
0.046 in.
0.062 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.01 in.
0.014 in.
0.018 in.
0.022 in.
0.025 in.
0.028 in.
0.032 in.
0.035 in.
0.057 in.
0.062 in.
0.064 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom lengths and point styles are available.
Terminali per siringhe compatibili con coni Kel-F
- Puntale Luer (LT) - Gli aghi sono rimovibili e si fissano su un cono in vetro smerigliato rastremato a forma di Luer maschio. Il terminale LT è adatto per l'uso con la maggior parte degli aghi ipodermici, ma è stato appositamente progettato per l'uso con gli aghi Hamilton Kel-F. Poiché questo terminale aumenta il volume morto nella siringa, potrebbe non essere appropriato per alcune applicazioni. Autoclavabile previo smontaggio.
- Luer Lock PTFE (TLL) - Questo terminale presenta un attacco Luer maschio in PTFE, con cono di bloccaggio in ottone nichelato ideale per l'uso con aghi Kel-F, aghi con cono in metallo e connettori universali. Il terminale TLL viene inoltre utilizzato con i diluitori/dosatori Hamilton, le applicazioni OEM e le operazioni manuali. Ad eccezione di quando è montato su siringhe da 25 ml e di maggiori dimensioni, una volta smontato può essere sterilizzato in autoclave. La ripetuta sterilizzazione in autoclave riduce la durata della siringa.
- Tipo di punta 3 - Ago a punta smussata per l'uso con valvole di iniezione HPLC e per il pipettaggio dei campioni. Calibri disponibili: da 10 a 31
Sei aghi per confezione.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | calibro 23 |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.013 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.025 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.34 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.64 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Ago a cono Kel-F |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 51 mm |
| Vedi altri risultati |