Learn More
Hamilton™ Kel-F Hub Sharp Non-Coring Needles (Luer Lock)
Kel-F hub (KF) needles can be used with Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes and connectors. Standard needle length is 2 in. (51 mm). Custom lengths and point styles are available.
96.00€ - 105.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
Product Type | Kel-F Hub Needle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Luer-tip and PTFE Luer-lock Syringes and Connectors |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Calibro dell'ago | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Diametro (sistema imperiale) esterno | Calibro dell'ago | Stile del punto dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11582275
|
Hamilton™
90120 |
0.02 in. | 0.035 in. | 20 G | Sharp, Bevel, Curved |
105.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11592275
|
Hamilton™
90121 |
0.02 in. | 0.032 in. | 21 G | Sharp, Bevel, Curved |
105.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11562275
|
Hamilton™
90118 |
0.033 in. | 0.05 in. | 18 G | Sharp, Bevel, Curved |
96.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11502285
|
Hamilton™
90123 |
0.013 in. | 0.025 in. | 23 G | Sharp, Bevel, Curved |
105.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15186764
|
Hamilton™
90123 |
0.013 in. | 0.025 in. | 23 G | Sharp, Bevel, Curved |
105.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11522285
|
Hamilton™
90125 |
0.01 in. | 0.01 in. | 25 G | Sharp, Bevel, Curved |
105.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11532285
|
Hamilton™
90126 |
0.01 in. | 0.018 in. | 26 G | Sharp, Bevel, Curved |
105.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11582285
|
Hamilton™
90139 |
0.005 in. | 0.018 in. | 26s G | Tapered |
105.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10008340
|
Hamilton™
90138 |
0.005 in. | 0.028 in. | 22s G | Tapered |
105.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10363421
|
Hamilton™
90122 |
0.016 in. | 0.028 in. | 22 G | Sharp, Bevel, Curved |
103.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Kel-F Hub Compatible Syringe Terminations
- Luer Tip (LT)- The needles are removable and fit over a ground glass hub which is tapered in the shape of a male luer. The LT termination will accept most hypodermic needles but was designed specifically for use with Hamilton Kel-F needles. This termination increases the dead volume in the syringe, which may not be appropriate for some applications. Autoclavable when disassembled.
- PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors. Also, the TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations. The version with slots is used during the attachment to some instruments but does not effect the connection to needles. Autoclavable when disassembled, except on 25 mL and greater syringes. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
- Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 31-10
Six needles per pack.
Specifica
Not Autoclavable | |
2 in. | |
Luer-tip and PTFE Luer-lock Syringes and Connectors |
Stainless Steel | |
Kel-F Hub Needle |