Learn More
Hamilton™ Aghi a cono amovibili grandi (siringhe da 250 μl - 10 ml)
Gli aghi a cono rimovibili grandi si possono utilizzare con siringhe ad ago rimovibile tipo (RN) da 250 μl e superiori. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili misure, lunghezze e tipi di punta personalizzati.
Marca: Hamilton™ 7784-02
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Large Hub Removable Needle Compatible Syringe Terminations
- Removable Needle (RN)- The needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length, and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
- Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 26-22
- Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 26-22.
- Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-22
Six needles per pack.
Specifica
Sì | |
Misura 22 | |
0.028 in. | |
0.72 mm | |
Ago per siringa di ricambio | |
Siringhe rimovibili tipo RN con capacità di 250 μl e superiori |
Stainless Steel (Hub) | |
0.016 in. | |
0.41 mm | |
2 in. | |
Cono |