Learn More
Hamilton™ Metal Hub Blunt Point Needles (Luer Lock)
Gli aghi con cono in metallo (ottone nichelato) si possono utilizzare con le siringhe TLL e LT o con i connettori TLL. Aghi in acciaio inox 304. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili lunghezze e tipi di punta dell'ago personalizzati.
Marca: Hamilton™ 91017
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors.
- Made of 304 Stainless Steel
- Standard needle length is 51mm (2 in.)
- Available in convenient six packs
- Custom needle lengths and point styles are available
- Needles are available from 10 to 33 ga
Specifica
Sì | |
Misura 17 | |
0.057 in. | |
1.47 mm | |
Ago | |
Siringhe Luer-Lock in PTFE e connettori Luer-Tip o Luer-Lock in PTFE |
Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel | |
0.042 in. | |
1 mm | |
2 in. | |
Smussato |