Learn More
Hamilton™ Metal Hub Sharp Non-Coring Needles (Luer Lock)
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom needle lengths and point styles are available.
75.00€ - 146.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
---|---|
Product Type | Replacement Needle |
Stile del punto dell'ago | Sharp, Bevel, Curved |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclavabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclavabile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11567784
|
Hamilton™
90019 |
19 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
75.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10237811
|
Hamilton™
90021 |
21 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10768541
|
Hamilton™
90022 |
22 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10798753
|
Hamilton™
90020 |
20 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10092312
|
Hamilton™
90023 |
23 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11577784
|
Hamilton™
90024 |
24 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11587784
|
Hamilton™
90025 |
25 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11597774
|
Hamilton™
90027 |
27 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
82.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10010082
|
Hamilton™
90026 |
26 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11587774
|
Hamilton™
90026 |
26 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11502315
|
Hamilton™
90031 |
31 G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
146.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10571485
|
Hamilton™
90039 |
26s G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11527784
|
Hamilton™
90038 |
22s G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10425461
|
Hamilton™
90038 |
22s G | PTFE Luer-lock Syringes and Luer-tip or PTFE Luer-lock Connectors | Autoclavable |
78.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11512285
|
Hamilton™
90124 |
24 G | LT and TLL Syringes and Connectors | Not Autoclavable |
105.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom needle lengths and point styles are available.
Metal Hub Compatible Syringe Terminations- PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors. Also, the TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations. Autoclavable when disassembled, except on 25 mL and greater syringes. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
- Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 33-10
Six needles per pack.
Specifica
2 in. | |
Replacement Needle | |
Sharp, Bevel, Curved |