Learn More
Hamilton™ Metal Hub Side Port Needles (Luer Lock)
Metal hub (nickel plated brass) needles can be used with TLL syringes and LT or TLL connectors. Needles are 304 stainless steel (sst.). Standard needle length is 2 in. (51mm). Custom needle lengths and point styles are available.
153.00€ - 219.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel |
Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
Product Type | Replacement Needle |
Stile del punto dell'ago | Cone with Side Port |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10252765
|
Hamilton™
7729-10 |
18 G |
219.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11500092
|
Hamilton™
7729-09 |
20 G |
157.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 16-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11590082
|
Hamilton™
7729-08 |
21 G |
166.15€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10687445
|
Hamilton™
7729-03 |
26 G |
166.15€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10064664
|
Hamilton™
7729-07 |
22 G |
166.15€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11560082
|
Hamilton™
7729-04 |
25 G |
166.15€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 16-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11570082
|
Hamilton™
7729-05 |
24 G |
166.15€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 16-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11550082
|
Hamilton™
7729-02 |
22s G |
166.15€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 16-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10576665
|
Hamilton™
7729-01/DUP |
26s G |
153.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11580082
|
Hamilton™
7729-06 |
23 G |
166.15€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Metal Hub Compatible Syringe Terminations- PTFE Luer Lock (TLL)- This termination has a PTFE, male Luer taper with nickelplated brass locking hub for use with Kel-F needles, metal hub needles, and universal connectors. Also, the TLL is used with Hamilton diluters/dispensers, OEM applications, and manual operations. Autoclavable when disassembled, except on 25 mL and greater syringes. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
- Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-10>/li>
Specifica
Autoclavable | |
2 in. | |
Cone with Side Port |
Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel | |
Replacement Needle | |
TLL Syringes and LT or TLL Connectors |