Learn More
Hamilton™ PRP™-X100 Guard Cartridge Kit
Stainless steel and PEEK guard columns help protect your investment
304.00€ - 369.00€
Specifica
Dimensione particelle | 10 μm |
---|---|
Pressione max | 5000 psi |
Da utilizzare con (applicazione) | Virtually all solvents except high concentrations of sodium chloride |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Capacità della colonna | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Capacità della colonna | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10073204
|
Hamilton™
79383 |
PEEK | 57 μL | 8 mm |
369.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10220773
|
Hamilton™
79448 |
Stainless Steel | 80 μL | 20 mm |
304.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Guard columns remove particulate contaminants and highly adsorptive compounds from samples
- Modular and cartridge replacement is easy and tool free
- Holders are available in stainless steel and PEEK materials, both designs optimized to reduce dead volume and prevent extra column band broadening
- Holders for the cartridges are reusable indefinitely
Kit contains 1 holder and 2 cartridges
Recommended for use with virtually all solvents except high concentrations of Sodium Chloride.
Specifica
10 μm | |
5000 psi | |
Virtually all solvents except high concentrations of sodium chloride |