Learn More
Hamilton™ RN Adapters (Removable Adapters)
Adapters provide a connection to threaded fittings, tubing assemblies, tees, and crosses.
55.65€ - 67.60€
Specifica
Da utilizzare con Removable Needle Syringe (250μL and Larger)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11573144
Vedere i documenti
Hamilton™
35080
Male Luer-lok Hub Adapter
55.65€
Pezzo
10041362
Vedere i documenti
Hamilton™
35081
Female Luer-lock Hub Adapter
67.60€
Specifica
Removable Needle Syringe (250μL and Larger)