Learn More
Hamilton™ Aghi a cono amovibili piccoli (siringhe da 2.5 - 100 μl)
Click to view available options
Calibro dell'ago:
Misura 22
Misura 22s
Misura 26
Misura 26s
Misura 27
Misura 28
Misura 30
Misura 31
Misura 32
Misura 33
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva
Blunt
Cono
Smussato
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.004 in.
0.005 in.
0.0051 in.
0.0059 in.
0.0063 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.016 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.008 in.
0.0094 in.
0.01 in.
0.012 in.
0.014 in.
0.016 in.
0.018 in.
0.019 in.
0.028 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Standard needle length is 51mm (2 in.)
- Custom gauges, lengths and point styles are available
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Stainless Steel (Hub) |
| Calibro dell'ago | Misura 26s |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.0051 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.018 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.13 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per i casi in cui sussiste il rischio di ostruzione dell'ago |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Ago per siringa di ricambio |
| Vedi altri risultati |