Learn More
Hamilton™ Aghi a cono amovibili piccoli (siringhe da 2.5 - 100 μl)
Codice prodotto. 10284302
Click to view available options
Calibro dell'ago:
Misura 22
Misura 22s
Misura 26
Misura 26s
Misura 27
Misura 28
Misura 30
Misura 31
Misura 32
Misura 33
Stile del punto dell'ago:
Appuntita, smussata, curva
Blunt
Cono
Smussato
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.004 in.
0.005 in.
0.0051 in.
0.0059 in.
0.0063 in.
0.007 in.
0.01 in.
0.016 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.008 in.
0.0094 in.
0.01 in.
0.012 in.
0.014 in.
0.016 in.
0.018 in.
0.019 in.
0.028 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10284302
Marca: Hamilton™ 778406
Gli aghi a cono rimovibili piccoli (RN) si possono utilizzare con le siringhe rimovibili (RN) da 100 μl e volumi inferiori. La lunghezza standard dell'ago è 2 inch (51 mm). Sono disponibili misure, lunghezze e tipi di punta personalizzati.
  • Standard needle length is 51mm (2 in.)
  • Custom gauges, lengths and point styles are available
Specifica
Autoclavabile
Materiale Stainless Steel (Hub)
Calibro dell'ago Misura 22
Diametro (sistema imperiale) interno 0.016 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.028 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.41 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.72 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per i casi in cui sussiste il rischio di ostruzione dell'ago
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Ago per siringa di ricambio
Lunghezza (sistema metrico) ago 51 mm
Stile del punto dell'ago Cono