Learn More
Hammond™ Desiccant, Cole-Parmer™
Click to view available options
Materiale o nome chimico:
Indicating Drierite Desiccant
Non-Indicating Drierite Desiccant
Quantità:
Confezione da 12
Confezione da 4
Descrizione
- Indicating desiccant drying capacity is 10 to 14% of its weight for water and gases
- Non-indicating desiccant drying capacity is 6% of its weight for water and gases
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Indicating Drierite Desiccant |
Materiale | Calcium Sulfate |
Quantità | Confezione da 12 |
Adeguatezza | Utilizzati in essiccatori, colonne o provette di asciugatura |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Drierite, Indicating
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .