Learn More
Sacchetti essiccanti Hammond™
Codice prodotto. p-8004050 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Quantità:
3 g
6 g
1 oz.
8 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 750
Codice prodotto. 11832692
Marca: Cole Parmer 0719304
Protect materials from corrosion with these desiccant bags. Hammond™ Drierite™ Desiccant Bags reduce the humidity to a 100°F dew point in 10 hours and are dust-tight. Materials packaged with these bags are protected from corrosion for many months.
Nonwoven crepe bags filled with Drierite (anyhydrous calcium sulfate) completely dry the air within a package or container during shipment or storage.
  • Sturdy and held together by heat seals
  • Perform well in elevated temperatures
  • Will not release absorbed moisture at less than 350°F
Specifica
Materiale Calcium Sulfate
Quantità 3 g
Adeguatezza Queste borse sono a tenuta di polvere e assicureranno la protezione per molti mesi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X750 BAG DRIERITE 3G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium sulphate