Learn More
Hammond™ Stainless Steel Gas Purifier, Cole-Parmer™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Quantità:
600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Calcium Sulfate with Cobalt Chloride |
| Quantità | 600 mL |
| Dimensioni maglia | 40μm |
| Imballaggio | 1 Pack |
| Adeguatezza | Low-Cost Gas Purifier Removes Moisture, Oil, and Impurities From Gases Before Analysis |