Learn More
Kimberly-Clark™ Detergente mani
Dispenses the ideal amount of soap for each wash preventing overuse. Scott™ Luxury Foam Frequent Use Hand Cleanser delivers up to twice as many washes per liter as conventional liquid soaps.
176.00€ - 183.00€
Specifica
Product Type | Hand Cleanser |
---|---|
Colore | Clear |
Size | Up to 2,500 shots |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12621356
|
Kimberly-Clark™
6345 |
1200 mL |
176.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12631376
|
Kimberly-Clark™
6342 |
1000 mL |
183.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Color-free and fragrance-free foam
- Luxuriant feel formulated for frequent use
- Strong, hygienically sealed cassettes that are quick and easy to install
- Give up to 2,500 shots of soap
- Cassettes shrink to save space when empty and are recyclable (after the pump is removed)
Specifica
Hand Cleanser | |
Clear | |
Up to 2,500 shots |