Learn More
Ohaus™ Bilance per gioielli portatili
Designed for quick reference in jewelry stores and production. Ohaus™ Emerald™ Hand Held Jewelry Scales meet the highest quality performance standards, the Emerald scales are extremely simple to operate and garner accurate results.
136.00€ - 567.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001 |
---|---|
Tipo di display | Cristalli liquidi retroilluminato |
Leggibilità | 0.1 g |
Formato | Gram, ounce, troy ounce, pennyweight |
Da utilizzare con (applicazione) | In oreficeria, nella produzione di gioielli |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11884272
|
Ohaus™
71148072 |
JE120 | 120 g | 0.1 g | 3 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11804282
|
Ohaus™
71148074 |
JE500 | 500 g | 0.1 g | 3 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11894272
|
Ohaus™
71148073 |
JE250 | 250 g | 0.1 g | 3 sec. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Backlit liquid crystal display (LCD)
- 2 AAA batteries (included)
- ABS housing and pan, protective snap-on cover
- Software overload/underload protection, external push-button calibration
Specifica
CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001 | |
0.1 g | |
In oreficeria, nella produzione di gioielli | |
3 sec. | |
Bilance per gioiellieri | |
13.6 cm | |
76 mm | |
8.3 cm |
Cristalli liquidi retroilluminato | |
Gram, ounce, troy ounce, pennyweight | |
Alloggiamento in ABS | |
18 - 25 °C | |
12 mesi | |
83 mm | |
20 mm | |
0.16 kg |