Learn More
Sampling Systems™ Hand Scraper
These robust and sturdy hand scrapers are ideal for easily scraping large areas due to their huge blade size and handle. The performance is further enhanced by the fact that the scrapers are made out of polypropylene for very good chemical resistance.
19.35€
Specifica
Product Type Scraper
Color-coded No
Materiale maniglia Polypropylene
Handle Type Polypropylene
Tipo di punta Flat
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17952062
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8336P-1
White
19.35€
Pezzo
17972062
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8336B-1
Blue
19.35€
Pezzo
17962062
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8336R-1
Red
19.35€
Descrizione
  • Robust and incorporates a large, sturdy handle
  • Large 250 mm wide blade
  • Comes in 3 distinctive colors
Specifica
Specifica
Scraper
Polypropylene
Flat
Non-sterile
Reusable
250 mm
No
Polypropylene
Regular scent