Learn More
Brady™ HandiMark™ Tapes
Codice prodotto. p-152390
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
2 in.
Colore:
Clear
Red
Yellow
Product Type:
Handimark Tapes - B-595 50mm clear
Handimark Tapes - B-595 50mm red
Tape
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10755885
Marca: Brady™ 142274
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
HandiMark™ Tapes are durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive that is ideal for labeling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces—including outdoors
  • Conforms and adheres to "difficult" surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to exposure to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners and detergents and general industrial grime
  • 8-10 year average outdoor durability in temperatures from -40°F to 180°F (-40°C to 82°C); can be applied as low as 0°F (-18°C)
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS, 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC, ASTM D 523
Descrizione HandiMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Yellow
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Vinyl
Product Type Tape
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Used for pipemarkers, arrow tape, warehouse marking, warning panels, safety signs, arc flash and visual workplace labels
Da utilizzare con (apparecchiatura) HandiMark™ Portable Label Maker, BMP™71 Label Printer
Brillantezza 50 Gardner Units
Durata della vita 8 to 10 Years
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40 to 180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm