Learn More
Fisherbrand™ Handheld Electronic Decapper Tool
Codice prodotto. 15522340 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15522340
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Quick and easy removal of aluminum seals with the push of a button.
  • Decapper
  • 110 - 240V
  • Electronic
  • Steel/plastic
  • One hand, secure, reproducible crimps/decrimps of 8, 11, 13 and 20mm vials with the push of a button
  • Reduces hand strain compared to manual crimper operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 20mm Electronic Decapper
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aluminum Cap
Size 20 mm