Learn More
Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions
Click to view available options
Quantità:
1 x 500 mL
6 x 500 mL
Concentrazione:
1 X
Con additivi:
Calcium, Magnesium
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Senza additivi:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
Descrizione
pH of 10X solutions must be adjusted following dilution to 1X concentration.
Specifica
Specifica
| Colore | Orange Red |
| Content And Storage | 2° to 30°C |
| Concentrazione | 1 X |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Con additivi | Calcium, Magnesium |
| pH | 7.1 to 7.4 |
| Quantità | 1 x 500 mL |