Learn More
Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15363571
Click to view available options
Quantità:
1 x 500 mL
6 x 500 mL
Concentrazione:
1 X
Senza additivi:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Con additivi:
Calcium, Magnesium
Codice prodotto. 15363571
Marca: Corning™ 21021CV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Salt solutions are shipped at ambient temperature unless otherwise indicated
pH of 10X solutions must be adjusted following dilution to 1X concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Orange Red
Content And Storage 2° to 8°C
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type Hanks' Balanced Salt Solution
Senza additivi No Calcium, No Magnesium
Formulazione Potassium Chloride 0.4g/L, Monopotassium Phosphate 0.06g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate (anhydrous) 0.0477g/L, Sodium Bicarbonate 0.35g/L, D-Glucose 1g/L, Phenol Red.Sodium 0.01g/L
pH 7 to 7.4
Quantità 6 x 500 mL