Learn More
Hanna™ Instruments Zero Oxygen Solution
High quality, bicomponent zero oxygen solutions made from reagent grade chemicals that are contained in hassle-free, easy to mix chemical component bottles.
Marca: Hanna Instruments HI7040L
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56700kg
Descrizione
- High quality, bicomponent zero oxygen solution made from reagent grade chemicals
- Prepared with reagent grade chemicals
- Hassle-free, easy to mix chemical component bottles
- Air-tight seal to ensure the quality of the solution
- Bicomponent zero oxygen solution designed for calibrating both polarographic and galvanic dissolved oxygen sensors
Specifica
Polarographic and Galvanic Dissolved Oxygen Sensors |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium metabisulphite