Learn More
Technical Service Consultants™ Anse per inoculazione in polistirene in cristallo resistente
Codice prodotto. 12749875
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
Sacca
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12749875
Marca: Technical Service Consultants™ TS/4A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use Technical Service Consultants™ Hard Crystal Polystyrene Inoculating Loop for general laboratory needs including plating and quick and accurate sample throughput.
  • Cadmium-free pigments
  • Gamma Irradiation to achieve a SAL of 10-6
  • Shelf Life: 3 years
  • 4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Specifica
Monouso
Volume 1μL
Materiale Polistirene cristallo duro
Sterilità Sterile
Colore Trasparente
Product Type Ansa per inoculazione
Quantità Confezione da 1000
Tipo di imballaggio Sacca