Learn More
3M™ Hard Hat with Plastic Sweatband, G2000CUV-VI
Codice prodotto. 15453355
Click to view available options
:
Colore: bianco
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15453355
Marca: 3M™ 7000039611
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
3M™ Hard Hat G2000CUV-VI features a ventilation inlet on the top and a ventilated plastic headband to provide comfort.
  • Lightweight white hard hat with pinlock suspension
  • 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV radiation and it's time to replace it
  • Extended edge on the back of the hard hat provides extra protection for the sensitive neck area
  • Flat surface for printing a brand name or logo
  • Easy to replace sweatband for comfort and hygiene
  • Ventilated headband for improved comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN397
Colore White
Materiale UV-Stabilized ABS
Size 54 to 62 cm
Peso (sistema metrico) 340 g
Ventilato Ventilated