Learn More
Brady™ Ultimate Security Padlock
Codice prodotto. p-8000070
Click to view available options
Altezza maniglione (sistema metrico):
26.00 mm
50.00 mm
75.00 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
pezzi 2
Codice prodotto. 11791286
Marca: Brady™ 805837
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The 7 pin disk cylinder gives ultimate protection against manipulation and key interchanges.
  • Shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel
Specifica
Product Type Ultimate Security Padlock
Colore Black
Materiale Hardened Alloy Steel
Descrizione Ultimate Security Padlock
Diametro (sistema metrico) maniglione 11 mm
Dimensioni (L x P) 63.00 x 85.00 mm
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 26.00 mm
Material (Shackle) Hardened Alloy Steel
N. di perni 7
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 63 mm