Learn More
RETSCH Hardened Steel Grinding Balls
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Balls |
| Diametro (sistema metrico) | 15 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MM 200 andmm 400 |
| Materiale | Hardened Steel |