Learn More
Nabertherm™ Hardening Furnace
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo di unità di controllo:
B500
C540
Controllo della temperatura:
Minutes to Max Temp: 105
Minutes to Max Temp: 120
Minutes to Max Temp: 180
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Max Temperature: 1280°C
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | C540 |
| Capacità (sistema metrico) | 40 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 1280°C |
| Tipo | Hardening Furnace |
| Controllo della temperatura | Minutes to Max Temp: 120 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 350 x 500 x 250 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 1040 x 1250 x 1340 mm |