Learn More
Nabertherm™ Hardening Furnace
The chamber furnaces are a perfect fit to withstand harsh use in the laboratory, e.g. when heat-treating metals, robust insulation with light refractory bricks is necessary. The furnaces can be extended with a variety of accessories.
Marca:  Nabertherm™ N02H1NKNA
Codice prodotto. 17318029
  • 5115.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Max Temperature: 1280°C
Specifica
Specifica
B500
1280°C
Tabletop
250 x 350 x 140 mm
11 L
Hardening Furnace
Minutes to Max Temp: 180
800 x 750 x 600 mm