Learn More
Nabertherm™ Hardening Furnace
Codice prodotto. 17348029 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo di unità di controllo:
B500
C540
Controllo della temperatura:
Minutes to Max Temp: 105
Minutes to Max Temp: 120
Minutes to Max Temp: 180
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17348029
Marca: Nabertherm™ N02R1NMNE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The chamber furnaces are a perfect fit to withstand harsh use in the laboratory, e.g. when heat-treating metals, robust insulation with light refractory bricks is necessary. The furnaces can be extended with a variety of accessories.
  • Max Temperature: 1280°C
Specifica
Tipo di unità di controllo C540
Capacità (sistema metrico) 11 L
Temperatura (sistema metrico) 1280°C
Tipo Hardening Furnace
Stile Tabletop
Controllo della temperatura Minutes to Max Temp: 120
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 350 x 140 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 800 x 750 x 600 mm