Learn More
Nabertherm™ Hardening Furnace
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Tipo di unità di controllo:
B500
C540
Controllo della temperatura:
Minutes to Max Temp: 105
Minutes to Max Temp: 120
Minutes to Max Temp: 180
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Max Temperature: 1280°C
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | C540 |
| Capacità (sistema metrico) | 17 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 1280°C |
| Tipo | Hardening Furnace |
| Stile | Tabletop |
| Controllo della temperatura | Minutes to Max Temp: 120 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 250 x 500 x 140 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 800 x 900 x 600 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido