Learn More
Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso per ambienti aggressivi per M6/M7
Le etichette in poliestere trasparente (B-430) sono studiate per applicazioni che utilizzano codici a barre, caratteri alfanumerici, simboli grafici e logo e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.
Marca: Brady™ 173226
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Le etichette trasparenti lucide sono stampabili a trasferimento termico e hanno un robusto adesivo acrilico permanente
- Resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -56 a 137°C (da -70 a 100°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavable | |
M7C-500-430 | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
50 ft. | |
-94°F to +212°F | |
0.003 in. | |
50 ft. x 0.5 in. | |
15.24 m | |
12.7 mm |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
Permanent Acrylic | |
Clear | |
Continuous | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-70°C to +100°C | |
0.076 mm | |
50 ft. | |
0.5 in. |