Learn More
Hastelloy C∣r gauze, 20 mesh woven from 0.23mm (0.009in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
High strength, corrosion resistant alloy
38.39€ - 275.37€
Specifica
Materiale o nome chimico | Hastelloy C™ gauze |
---|---|
Nota nome | Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire |
Numero MDL | MFCD00801065 |
Sinonimo | Nickel Molybdenum Chromium |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11385247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040938.FL |
75 x 75 mm |
38.39€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11375247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040938.GT |
150 x 150 mm |
88.14€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11365247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040938.HB |
300 x 300 mm |
275.37€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Hastelloy C™ gauze is used as high strength, corrosion resistant alloy. It is used in a range of industries such as chemical processing, aerospace, pollution-control equipment, marine engineering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Hastelloy C™ gauze | |
MFCD00801065 | |
Insoluble in water. | |
Wire Cloth |
Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire | |
Nickel Molybdenum Chromium | |
20 Mesh |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H334-H351-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures