Learn More
3M™ Hazard Warning Tape
Used for marking hazardous areas, protruding equipment, or preventing accidents in factories, warehouses and hospitals.
388.00€
Specifica
Dimensioni (L x P) | 50 mm x 33 m |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17267790
|
3M™
7100015263 |
Black with Yellow Stripes |
388.00€
24 rotoli |
Spedizione stimata: 24-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17277790
|
3M™
7100015266 |
Red |
388.00€
24 rotoli |
Spedizione stimata: 24-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Use for taping in all non-critical applications
- Conformable backing makes vinyl tape ideal for use on curved and irregular surfaces
- Rubber adhesive provides good instant adhesion on many surfaces
- Maintains vivid colour over time for long-lasting quality
- Can be applied by hand or with floor applicator
- Ideal for marking applications in light traffic areas
Specifica
50 mm x 33 m | |
33 m | |
50 mm |