Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
Codice prodotto. 17836526 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
30 L
32 L
41 L
45 L
205 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17836526
Marca: asecos™ 27840
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Galvanised grids as storage levels and 1 bottom collecting sump made of galvanised steel.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7.9 gal.
Capacità (sistema metrico) 30 L
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 39.84 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1012.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 39.84 in.
Larghezza (sistema metrico) 1012.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 78.74 in.
Altezza (sistema metrico) 2000.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 25.08 in.
Profondità (sistema metrico) 637.00 mm
Peso (sistema imperiale) 132.28 lb.
Peso (sistema metrico) 60 kg