Learn More
asecos™ Hazardous Substances Rack
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
40 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Galvanised rack frames
- Sturdy construction due to reinforcement cross bars
- Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
- Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
- Rack system can be extended individually
- Flat-pack delivery with assembly instructions
- 4 painted sumps made of steel as storage levels
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 10.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 40 L |
| Materiale | Acciaio |
| Tipo | Drum Rack |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 53.54 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1360.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 53.54 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1360.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 78.74 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2000.00 mm |
| Vedi altri risultati |