Learn More
Horst™ Nastro riscaldante modello HB
Codice prodotto. 10210592
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.5 m
2.5 m
3 m
4 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10210592
Marca: Horst™ 20201
Solo null disponibili
Specifica
Dimensioni (L x P) 0.5 m.l.
Dimensioni (L x P x A) 0.5 m.l.
Lunghezza (sistema metrico) 0.5 m
Requisiti elettrici Tensione ∼230 V
Modello HB
Product Type Nastro riscaldante