Learn More
Horst™ Nastro riscaldante modello HB
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.5 m
2.5 m
3 m
4 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 3 Lm |
| Dimensioni (L x P x A) | 3 Lm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Tensione | 230 V |
| Requisiti elettrici | ∼230V Voltage |
| Modello | HB |
| Wattage | 750w |
| Larghezza (sistema metrico) | 30mm |
| Product Type | Heating Tape |
| Temperatura (sistema metrico) | 450°C |