missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBcAg Antibody (H3A4cc), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-2512
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
HBcAg Monoclonal specifically detects HBcAg in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifica
| HBcAg | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| c, Core antigen, HBc, HBcAg, Hepatitis B Virus core antigen | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 944568 | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| H3A4cc | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000 | |
| C | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant HBcAg. | |
| 0.2 mg | |
| Primary | |
| Hepatitis B Core Antigen (H3A4) | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto