Learn More
Horst™ Nastro riscaldante liscio modello HBS
This versatile heating tape meets high requirements regarding heating power and operating temperature in a dry environment.
Marca:  Horst™ 20303
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10047111
  • 161.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nominal voltage: 230 V∼
  • Connection cable: 0.5 m
  • Thickness: 5.5 mm
  • Breadth: 30 mm
  • Min. bending radius: 10 mm
  • Protective braid: Nickel
Specifica
Specifica
1.5 Lm
∼230V Voltage
Smooth Heating Tape
1.5 Lm
HBS