Learn More
Rotronic™ HC2-HK40 Model PEEK High-Temperature Handheld Probe
Marca:  Rotronic™ HC2HK40NS
Codice prodotto. 11991915
  • 1195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
High-Temperature Handheld Probe
3.2 to 5 VDC
For climatic and temperature chambers, dryers, air ducts
PEEK
4.5 mA
1 Each