Learn More
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable, Mobile
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
48 x 30 x 34 in.
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Materiale:
Stainless Steel
Peso (sistema metrico):
47.6 kg
56.2 kg
58.9 kg
63 kg
70.7 kg
71 kg
72.5 kg
82.5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Tipo di cornice:
Open base (H-frame)
Open base (U-frame)
With Undershelf
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With four 5 in. diameter (12.7cm) swivel casters, two with foot-operated brakes
- Seamless, 14-gauge stainless-steel work surface with rounded edges
- Comfortable 34 in. (86.4cm) height
- Support structure virtually eliminates drumming
Order Info
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Mobile Table |
| Dimensioni (L x P x A) | 96 x 30 x 34 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for lab |
| Tipo di cornice | Open base (U-frame) |
| Altezza (sistema imperiale) | 34 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 86.4 cm |
| Include | Four 5 in. dia. swivel casters, two with foot operated brakes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 96 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 243.9 cm |
| Peso (sistema imperiale) | 201 lb. |
| Vedi altri risultati |