Learn More
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable, Mobile
Codice prodotto. 15997181
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
48 x 30 x 34 in.
60 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Materiale:
Stainless Steel
Peso (sistema metrico):
47.6 kg
56.2 kg
58.9 kg
63 kg
70.7 kg
71 kg
72.5 kg
82.5 kg
91 kg
92 kg
103 kg
Tipo di cornice:
Open base (H-frame)
Open base (U-frame)
With Undershelf
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15997181
Marca: Metro™ MWT306US
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Moving lab equipment is now easy. Metro HD Super Stainless Lab Worktable, with an open base and built-in mobility features, is designed for cleanliness, stability, and convenience in any laboratory environment.
  • With four 5 in. diameter (12.7cm) swivel casters, two with foot-operated brakes
  • Seamless, 14-gauge stainless-steel work surface with rounded edges
  • Comfortable 34 in. (86.4cm) height
  • Support structure virtually eliminates drumming
Order Info
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Specifica
Product Type Mobile Table
Dimensioni (L x P x A) 60 x 30 x 34 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for lab
Tipo di cornice Open base (U-frame)
Altezza (sistema imperiale) 34 in.
Altezza (sistema metrico) 86.4 cm
Include Four 5 in. dia. swivel casters, two with foot operated brakes
Lunghezza (sistema imperiale) 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Peso (sistema imperiale) 139 lb.
Peso (sistema metrico) 63 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Stainless Steel